Learn More
Dihidrato de quercetina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402478
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dihidrato de quercetina se usa como inhibidor de la proteína tirosina cinasa, de la ATPasa mitocondrial y como inhibidor de la fosfodiesterasa. Inhibe la actividad de la PI-3-quinasa e inhibe ligeramente la actividad de la PIP quinasa.
Solubilidad
Soluble en DMSO (68 mg/ml a 25 °C), ácido acético (1 mg/ml), álcali acuoso (1 mg/ml), agua (<1 a 25 °C) y etanol (21 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6151-25-3
Fórmula molecular C15H14O9
Peso molecular (g/mol) 338.27
Número MDL MFCD00149487
Clave InChI GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; dihidrato
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin dihydrate
Punto de fusión 310°C to 315°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 317313
Índice Merck 14,8034
Información de solubilidad Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.28 (302.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quercetin dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Quercetin dihydrate