Learn More
Dihidrato de quercetina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dihidrato de quercetina se usa como inhibidor de la proteína tirosina cinasa, de la ATPasa mitocondrial y como inhibidor de la fosfodiesterasa. Inhibe la actividad de la PI-3-quinasa e inhibe ligeramente la actividad de la PIP quinasa.
Solubilidad
Soluble en DMSO (68 mg/ml a 25 °C), ácido acético (1 mg/ml), álcali acuoso (1 mg/ml), agua (<1 a 25 °C) y etanol (21 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
el dihidrato de quercetina se usa como inhibidor de la proteína tirosina cinasa, de la ATPasa mitocondrial y como inhibidor de la fosfodiesterasa. Inhibe la actividad de la PI-3-quinasa e inhibe ligeramente la actividad de la PIP quinasa.
Solubilidad
Soluble en DMSO (68 mg/ml a 25 °C), ácido acético (1 mg/ml), álcali acuoso (1 mg/ml), agua (<1 a 25 °C) y etanol (21 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quercetin Dihydrate |
Punto de fusión | 310°C to 315°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 317313 |
Índice Merck | 14,8034 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.28 (302.25 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one