Learn More
Quercetina hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quercetin hydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 18, 242 |
Índice Merck | 14, 8034 |
Información de solubilidad | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine,,glacial acetic acid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Nombre del producto
- Quercetin hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.