Learn More
Quetiapine hemifumarate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Atypical antipsychotic. Displays antagonist activity at serotonin (5-HT2) and dopamine (D2) receptors (IC50 values are 148 and 329 nM respectively). Lacks affinity at either D1 or muscarinic receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quetiapine hemifumarate |
CAS | 111974-72-2 |
Fórmula molecular | C29H33N3O10S |
Número MDL | MFCD03423782 |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | quetiapine fumarate, 2-methoxyethanol; quetiapine |
Clave InChI | JLWSQVHJLLYDPX-LVEZLNDCSA-N |
SMILES | OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C1=NC2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12 |
Nombre IUPAC | bis((2E)-but-2-enedioic acid); 2-[2-(4-{2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-10-yl}piperazin-1-yl)ethoxy]ethan-1-ol |
Peso molecular (g/mol) | 615.65 |