Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada QuickBag™
Reduzca el flujo de trabajo con las bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l o 4,5 l. Solo tiene que mezclar los segmentos para reconstituir en 2 minutos.
47.75€ - 47.80€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
---|---|
Formato | Formato práctico |
Tipo de producto | Medios |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15775483
|
Thermo Scientific™
DQ0509A |
3 x 2,7 L |
47.80€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785483
|
Thermo Scientific™
DQ0509B |
2 x 4,5 L |
47.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación del medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella spp. en muestras de alimentos con agua de peptona tamponada en Thermo Scientific™ QuickBag™.El medio irradiado se suministra en bolsas de plástico transparentes.Simplemente rompa el sello para mezclar los segmentos de agua y medio para reconstituir en dos minutos.Los medios de enriquecimiento QuickBag están disponibles en formato de 2,7 l y 4,5 l para adaptarse a su flujo de trabajo.El medio puede dispensarse a través del tubo de salida según sea necesario.
Especificaciones
De 10 °C a 30 °C | |
Formato práctico | |
Medios |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años (10 días rehidratado)