Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
80 ml
80 ml
125 ml
500 ml
500 ml
Porosidad:
1
2
3
4
Diámetro del disco (métrico):
40 mm
40 mm
60 mm
95 mm
95 mm
Disco: 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces QuickFit Büchner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Diámetro del disco (métrico) | Disco: 30 mm |
| Porosidad | 4 |
| Tipo de producto | Embudo de filtración en vacío |