Learn More
Pyrex™ Cabezal de trampa fría de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
:
Tamaño del cono: 34/35 y 19/26; para uso con: sistemas de vacío
Descripción
Freezes volatile materials and vapors onto the cold surface. Pyrex™ Quickfit™ Borosilicate Glass Cold Trap Head prevents materials from damaging vacuum pumps.
- Diseñado para su uso en sistemas de vacío
- Evita que los vapores de materiales volátiles dañen las bombas, etc.
- Uso fácil: - Sumerja la trampa en el recipiente Dewar que contiene el refrigerante, por ejemplo, hielo seco - Los materiales volátiles que pasan a través del sistema quedan congelados en la superficie fría
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cabeza de trampa de frío |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de vacío |
| Junta cónica estándar | 34/35, 19/26 |