Learn More
Quickfit™ Conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato
Kit completo que incluye todos los componentes de vidrio necesarios para realizar una extracción de sólido-líquido. El conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato QuickFit ™ incluye un extractor, condensador y un matraz de evaporación.
Marca: Quickfit™ 2LRCSX
Descripción
- Cada conjunto comprende los componentes básicos para la extracción de sólido-líquido: Matraz/extractor Soxhlet/condensador/tapas y pinzas asociados
- Elección de conjuntos con diferentes capacidades de extracción
Especificaciones
Conjunto de extracción de Soxhlet | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Ideal para extracción de sólido-líquido |
2000 mL | |
Matraz FR5L/5US, extractor Soxhlet JC100F, EX5/105, DA5/100, condensador C13/55, y tapas y pinzas asociadas |