Learn More
Condensador multibobina QuickFit™, gran escala
Presenta un diseño de bobina doble con entrada de agua común.
1200.00€ - 1320.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Condensador de doble bobina |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para trabajos de planta piloto |
N.º de junta cónica estándar | 34/35 |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15597750
|
Quickfit
C13/55 |
34/35 | 440 mm |
1200.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15507760
|
Quickfit
C13/55/2 |
34/35 | 660 mm |
1320.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Adecuado para trabajos de planta piloto
- Los brazos laterales de vidrio aceptan tubos con un diámetro interno de 18 mm
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Condensador de doble bobina | |
Adecuado para trabajos de planta piloto | |
34/35 |