Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca: Quickfit FE25/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
- El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
Especificaciones
ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Toma de tierra | |
14/23 |
25 ml | |
70 mm | |
Cónicos | |
42 mm |
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Título del producto
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit > Capacidad: 25 ml; Conector: 14/23
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido