Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca: Quickfit FE2L/5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
- El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
Especificaciones
ISO 4797 | |
Borosilicate Glass | |
Toma de tierra | |
34/35 |
2000 mL | |
270 mm | |
Cónicos | |
160 mm |