Learn More
Receptor-inclusor de alta resistencia de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
12,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Determine el contenido de agua o aceite de volátil.El receptor de aditivo pesado de vidrio borosilicatado QuikFit™ es perfecto cuando el aditivo disolvente es más pesado que el agua.
- Cumple con BS 756
- Para la determinación del contenido de agua en productos petrolíferos con un aditivo disolvente más pesado que el agua
- También es adecuado para la estimación del contenido de aceite volátil
- Vidrio de borosilicato de alta calidad con tubo graduado y juntas esmeriladas de precisión Quickfit™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación del contenido de agua en productos petrolíferos con un aditivo disolvente más pesado que el agua |
| Tipo | Receptor de aditivo pesado |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad | 12,5 ml |
| Certificaciones/conformidad | BS 756 |
| Capacidad (métrico) | 12,5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Aditivo pesado |