Learn More
Matraz de yodo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15597840
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Junta cónica estándar:
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. 15597840
Marca: Quickfit FIB250/4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con BS 2735
  • Cumple con BS 2735
  • Para la determinación de yodo
  • El matraz tiene un conector esmerilado y una parte superior con forma de copa
  • El tapón tiene un mango extendido que se proyecta bastante por encima del sello de líquido
Nota: el tapón no está incluido; se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 2735
Descripción Estilo de parte superior: Con forma de copa
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Junta cónica estándar 29/32