Learn More
Condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit™
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo. El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit tiene conectores de rosca de plástico desmontables para tubos.
Marca: Quickfit C1/11/SC
51.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07920kg
Descripción
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo.El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
- Conforme a DIN 12576
- Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
- Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
14/23 | |
Condensador Liebig | |
260 mm |
Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
DIN 12576 |