Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio Quickfit™
Útil para reducir los problemas asociados con la formación de espuma y salpicaduras.
Marca: Quickfit FF150/3M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con cuello más largo que los matraces Quickfit estándar
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio borosilicatado | |
Medio |
150 ml | |
140 mm |