Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
19.35€ - 223.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11912088
|
Quickfit
FP100/1 |
100 ml | 58 mm | 135 mm |
26.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12030573
|
Quickfit
FP100/2 |
100 ml | 58 mm | 140 mm |
28.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12020573
|
Quickfit
FP10/1 |
10 ml | 28 mm | 85 mm |
19.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12090573
|
Quickfit
FP25/1 |
25 ml | 38 mm | 100 mm |
22.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12040603
|
Quickfit
FP50/1 |
50 ml | 48 mm | 115 mm |
24.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12060603
|
Quickfit
FP50/2 |
50 ml | 48 mm | 125 mm |
28.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15537850
|
Quickfit
FP100/3 |
100 ml | 58 mm | 150 mm |
223.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15547850
|
Quickfit
FP25/0 |
25 ml | 38 mm | 89 mm | N/A | ||||
15567850
|
Quickfit
FP5/1 |
5 ml | 23 mm | 67 mm |
93.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
- With highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Ideal for semi-micro distillations
- Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
- Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance
Especificaciones
Pera | |
Vidrio de borosilicato |