Learn More
Adaptador de cabeza de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23
Tamaño del cono: 14/23 (condensador), 14/23 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 19/26
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 24/29 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 29/32 (condensador), 29/32 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Conecte un matraz a un condensador en un conjunto de destilación.El adaptador de cabeza de destilación QuickFit™ también está diseñado para aceptar un termómetro.
- Se utiliza en los conjuntos de destilación para conectar matraces al condensador
- Conector superior diseñado para aceptar termómetro mediante adaptador de cono/rosca o termómetro de bolsillo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Matraz de conexión y condensador |
| Tipo | Still Head Adapter |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Junta cónica estándar | Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23 |