Learn More
La columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato QuickFit™
Click to view available options
Altura (métrico):
360 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Columna popular y fácil de usar
- Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
- Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo entre el vapor y el líquido
- Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta esmerilada estándar 2 NS 29/32 |
| Altura (métrico) | 360 mm |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Tipo | Columna Vigreux |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 1Each |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |