Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex Labware™ Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
- Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
- El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™ |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Forma del fondo | Esférica |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction