Learn More
Columnas de cromatografía QuickFit™ con llave de paso y cono de vidrio esmerilado Rotaflo™
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las columnas de cromatografía QuickFit™ con llave de paso y cono de vidrio esmerilado Rotaflo™ incluyen un disco sinterizado de vidrio (porosidad 0) para soportar el empaquetado de columnas. La llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE proporciona un control fino del flujo de eluyente. El tubo del cono inferior permite el montaje en un matraz Büchner para cromatografía flash al vacío.
Marca: Quickfit CR12/10
1256.32 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Con disco sinterizado de vidrio (porosidad 0) para soportar el empaquetamiento de columnas
- Con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
- El tubo del cono inferior permite el montaje en un matraz Büchner para cromatografía flash al vacío.
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
10 mm | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE, disco sinterizado de vidrio |
1/Paq. | |
270 mm | |
Cono esmerilado 19/26 |