Learn More
Condensadores de dedo frío Quickfit™
Para la inmersión en los conjuntos de destilación
Marca: Quickfit FC14/00/SC
68.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- Se utiliza para regular el reflujo ajustando el flujo de aire o agua a través de él
Especificaciones
Conector de tubo desmontable | |
Condensador de dedo frío | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
185 mm |
Se utiliza para regular el reflujo | |
Paquete de 1 | |
Montaje de destilación |