Learn More
Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación Quickfit™
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
95.60€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Conjuntos de destilación en los que el condensador está montado en modo vertical |
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12078493
|
Quickfit
SH7/12 |
19/26 (condensador), 19/26 (matraz) |
99.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12415396
|
Quickfit
SH7/13 |
19/26 (condensador), 24/29 (matraz) |
95.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12435396
|
Quickfit
SH7/53 |
24/29 (condensador), 24/29 (matraz) |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
A splash head for use in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode - Lower cone accepts flask, upper cone accepts condenser - Splash head reduces entrainment of raw liquid into the vapour streamEspecificaciones
Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación | |
Vidrio de borosilicato | |
Conjuntos de destilación en los que el condensador está montado en modo vertical |