Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior de PTFE y llave de paso Rotaflo™
Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE. El embudo de vidrio Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ y llave de PTFE no requiere lubricación ni lubricantes contaminantes y no hace uso de soluciones cáusticas. Cumple con los estándares ISO 4800 tipo 3.
Marca: Quickfit D1/42GP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 4800 tipo 3
- Vástago de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a los conectores de matraces y recipientes Quickfit™.
- Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE
- no requiere lubricación
- libre de grasas contaminantes
- sin secuestro con soluciones cáusticas
Especificaciones
500 ml | |
ISO 4800 | |
Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE, cono | |
Embudo cuentagotas |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
19/26 | |
Calibre de 6 mm |