Learn More
Elemento calefactor Quickfit™
El elemento calefactor Quickfit™ es una pieza de repuesto para uso con los destiladores de la serie QSW4.
560.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Destilador de la serie QWS4 |
---|---|
Tipo | Elemento de calentamiento |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Incluye | 2 termostatos |
Material | Cromado |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15898756
|
Scilabware
QWSH4/220V |
220 V |
560.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15888756
|
Scilabware
QWSH4 |
230 V |
560.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Elemento calefactor cromado
- Incluye 2 termostatos independientes reajustables
- Protege el destilador si se produce un fallo en el suministro de agua
Especificaciones
Destilador de la serie QWS4 | |
50/60 Hz | |
Cromado |
Elemento de calentamiento | |
2 termostatos | |
3 kW |