Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Idóneas para su uso con matraces aforados.
Marca: Quickfit TRF693
72.58 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
- El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
- El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
- El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
- Expandido hueco para reducir el peso
Especificaciones
Matraces volumétricos | |
14/23 | |
Vidrio | |
Tapón hueco |