Learn More
Frascos de pesaje de vidrio esmerilado Quickfit™ Jointed Ware™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Descripción:
Achaparrado
Perfil alto
Descripción
Fabricadas en vidrio borosilicatado Pyrex™ químicamente inerte y de conformidad con DIN 12605.Los frascos de pesaje Quickfit™ con tapón de vidrio esmerilado están disponibles en una gran variedad de capacidades, con la opción de elegir entre frascos de perfil alto o achaparrado.
- Cumple con DIN 12605
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ químicamente inerte
- Estructura ligera con tapones de vidrio esmerilado
- Selección de frascos de perfil alto o bajo
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Descripción | Achaparrado |
Incluye | Tapón de vidrio de suelo |
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Certificaciones/conformidad | DIN 12605 |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 30 mm |
Material del cierre | Vidrio esmerilado |
Diámetro (métrico) | 35 mm |
Tipo de tapón | Tapón |