Learn More
Receptor Quickfit™ Pig
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Permite conectar hasta tres matraces* a un salida del condensador
- Girando ligeramente el adaptador se presenta un nuevo matraz al destilado
- Con vía lateral para la conexión a un suministro de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 14/23 |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz |
| Altura (imperial) | 4,33in |
| Altura (métrico) | 110mm |
| Incluye | Vía lateral |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador curvado |