Learn More
Adaptador de cabezal de salpicaduras vertical QuickFit™
Normalmente se inserta entre el matraz y el condensador para evitar el 'traspaso' de líquido sin procesar
Marca:  Quickfit SH17/23
71.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Código de producto. 11312115
  • 75.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Normalmente se inserta entre el matraz y el condensador para evitar la contaminación cruzada de líquido sin procesar
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de cabezal de salpicaduras vertical
Vidrio de borosilicato
24/29