Learn More
Columnas de fraccionamiento de Virgeux QuickFit™
Código de producto. p-7160081
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15748017
Marca: Quickfit FC3/22/15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas de fraccionamiento Virgeux QuickFit™ utilizan una combinación de hendiduras horizontales y angulares para aumentar significativamente el área de superficie de la columna para aumentar su eficiencia.
  • Columna fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo con el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Brazo lateral y roscas
Longitud (métrico) 178 mm
Tipo Columna de fraccionamiento
Junta cónica estándar 19/26