Learn More
Plum™ Dispensador de tiritas elásticas Quickfix
Código de producto. 15761147
Click to view available options
Incluye:
90 tiritas elásticas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15761147
Marca: Plum™ P5502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tiritas son transpirables y para pieles sensibles. El dispensador se puede utilizar en cualquier lugar en el que haya riesgo de lesiones y arañazos. El dispensador está diseñado para su montaje en cualquier lugar de trabajo estacionario.
  • Ofrece acceso visible e inmediato a las tiritas.
  • Cada tirita está lista para usar con solo tirar de ella del dispensador.
  • Cada tirita viene envasada por separado.
  • Solo se necesita una mano para colocarla.
  • Se puede rellenar según se requiera.
  • Fácil de ver cuando está vacío.
  • Fácil de detener el sangrado menor, sin manchar el resto de tiritas.
  • Pequeñas dimensiones, resulta fácil encontrar espacio para el dispensador QuickFix.
  • Incluye un estante para almacenar objetos pequeños y relevantes.
  • Se puede bloquear para que solo se pueda abrir con llave. Puede evitar residuos no deseados.
  • Número de artículo del producto de reposición: 5512
  • Especificaciones
    Fondo (métrico) 32 mm
    Incluye 90 tiritas elásticas
    Anchura (métrico) 230 mm
    Altura (métrico) 135 mm