Learn More
Brady™ Etiquetas QuickFlag™
Etiquete cables rápidamente con el material de etiqueta B-483 QuickFlag™, con un diseño en cuña que evita que los bordes queden desigualados. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
Marca: Brady™ 170965
Descripción
- Producto especializado: diseño pendiente de patente con un lado adhesivo en forma de cuña que permite crear banderas para cables con un lado impreso, fácil de aplicar y sin bordes desiguales ni adhesivos expuestos
- Producto duradero: hecho con un material robusto de poliéster resistente a abrasiones, temperaturas de -40 ºC a 120 ºC y disolventes como, por ejemplo, combustibles, aceite y agua
- Producto adhesivo: fabricado con un adhesivo altamente adherente a base de goma en el lado en forma de cuña para su uso permanente
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Polyester | |
No estéril | |
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
-40°F to 248°F | |
0.004 in | |
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
1 in | |
25.40 mm | |
50.80 mm |
M4-214-483 | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling | |
140 | |
-40°C to 120°C | |
0.102 mm | |
2 in | |
25.40 mm | |
2 in |