Learn More
Buerkle™ QuickPicker
The core sampler QuickPicker is particularly suitable in the event that bulk goods are taken directly from sacks or bags and have to be filled into the original sampling bottle directly. QuickPicker is uncomplicated in its use and cleaning.
Marca: Buerkle™ 5322-0300
172.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63550kg
Alertas:
Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10 mm (wheat, oats) and 5 mm (flax, vetches).
Descripción
- Profundidad de inserción de 30 cm, diámetro de 25 mm
- Fabricado en polipropileno transparente para productos químicos agresivos
- A prueba de arañazos, esterilizable y rentable
- Punta extraíble para una limpieza fácil
Especificaciones
Polipropileno |