Descripción
- Punto de poliéster 100 % de dos capas sobre núcleo de rayón
- Tratamiento mediante radiación gamma a no menos de 25 kGy
- 5 fregonas en bolsa doble
- Aproximadamente, de 18 a 20 metros cuadrados de cobertura
- Se entregan certificados de conformidad con cada lote
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 39 x 13 cm |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Fregado de salas limpias |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster, Rayón |