Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
BIOPHARMA
Contec Quiltec I Mop Heads are manufactured from 100% 2-ply polyester around a rayon core so are ideal for even the highest grade of cleanroom as they generate very small numbers of particle and fibres.
197.00€ - 222.00€
Especificaciones
Código de color Blanco
Tipo de producto Recambio de mopa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Color-coded No
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15815597
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Contec™
MHQT0100
No estéril
197.00€
paquete de 40
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15817044
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Contec™
MHQT0150
Estéril
222.00€
paquete de 40
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Two-ply 100% knitted polyester over a rayon core
  • Gamma irradiated at no less than 25 kGy
  • 5 mops double bagged
  • Approx 18-20 sqm coverage
  • Certificates of conformity supplied with every batch
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
No esterilizable en autoclave
No
Recambio de mopa
Un solo uso
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Contec™ Quiltec™ I Mop Head