Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 150 mm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
22,9 cm x 22,9 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (230 x 230 mm)
Cantidad de embalaje:
100/paq.
200/Bolsa, 10 Bolsas/caja. (A granel)
25/bolsa, 40 bolsas/caja
50/bolsa
50/bolsa, 10 bolsas/caja
500/caja
900/caja
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
paquete de 900
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
- Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
- La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
- Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras: ideal para la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas para salas limpias Quiltec™ I |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 3 y 4 |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 22,9 cm x 22,9 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |