Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
80.60€ - 1150.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Un solo uso |
Tela | 2-ply |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16685534
![]() |
Contec™
QT1-1212 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | 50/Bag, 10 Bags/Cs. | No estéril |
621.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15287159
![]() ![]() |
Contec™
QT1-1212B/100 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | 100/paq. | No estéril |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11972435
![]() ![]() |
Contec™
QT1-99 |
22,9 cm x 22,9 cm (9 x 9 in) | 50/bolsa | No estéril |
80.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16285232
![]() ![]() |
Contec™
LWQS0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | 500/caja | Estéril |
1130.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13516940
![]() ![]() |
Contec™
QT1-99B |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 900/caja | No estéril |
605.00€
paquete de 900 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16695534
![]() |
Contec™
QT1-66B |
150 x 150 mm (6 x 6 in) | 200/Bolsa, 10 Bolsas/caja. (A granel) | No estéril |
815.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16675524
|
Contec™
LWQS0001 |
9 x 9 in (230 x 230 mm) | 25/bolsa, 40 bolsas/caja | Estéril |
1150.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
- Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
- La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
- Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras —perfecto la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
No esterilizable en autoclave | |
2-ply |
Poliéster | |
Un solo uso |