Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de quinaldina, contenido de colorante, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Quinaldine Red is a colorimetric phosphate detection reagent which is known to be a cationic fluorescent probe for proteins. It is also a pH indicator with a transition interval from 1.4 - 3.2 (colorless - rose).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo de quinaldina es un reactivo de detección de fosfato colorimétrico que es conocido por ser una sonda fluorescente catiónica para proteínas. También es un indicador de pH con un intervalo de transición de 1,4-3,2 (incoloro-rosa).
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, alcohol y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
El rojo de quinaldina es un reactivo de detección de fosfato colorimétrico que es conocido por ser una sonda fluorescente catiónica para proteínas. También es un indicador de pH con un intervalo de transición de 1,4-3,2 (incoloro-rosa).
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, alcohol y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quinaldine Red |
Nombre de nota | Dye content |
Color | De negro a verde |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3798055 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,8049 |
Información de solubilidad | Partly soluble in water,alcohol,and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.33 |
Porcentaje de pureza | 95% |