Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de quinaldina, puro
65.50€ - 706.00€
CAS | 117-92-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H23IN2 |
Peso molecular (g/mol) | 430.33 |
Número MDL | MFCD00011968 |
Clave InChI | JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide |
PubChem CID | 5702759 |
SMILES | [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
10200023
|
Thermo Scientific Chemicals
377510050 |
5 g | Frasco de vidrio |
65.50€
5 g |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10620545
|
Thermo Scientific Chemicals
377510250 |
25 g | Frasco de vidrio |
221.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10638994
|
Thermo Scientific Chemicals
377511000 |
100 g | Frasco de vidrio |
706.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorChemical Identifiers
117-92-0 | |
430.33 | |
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M | |
5702759 |
C21H23IN2 | |
MFCD00011968 | |
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide | |
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Specifications
Quinaldine red | |
117-92-0 | |
MFCD00011968 | |
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M | |
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C | |
430.33 | |
430.32 | |
Complies | |
Polvo |
Pure | |
C21H23IN2 | |
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide | |
Auténtico | |
2-{2-[4-(dimetilamino)fenil]etenil}-1-etilquinolina-1-yoduro de io | |
5702759 | |
Pure | |
Negro-verde o azul a gris |
RUO – Research Use Only