Learn More
Quinina monoclorhidrato dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733344 5 g Frasco de vidrio 5 g
10458720 25 g Frasco de vidrio 25 g
10658894 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10733344
Marca: Thermo Scientific Acros 163720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-47-7
Fórmula molecular C20H29ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 396.91
Número MDL MFCD00151248
Clave InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Sinónimo quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5S)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; dihidrato; clorhidrato
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine monohydrochloride dihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 115.0°C to 116.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 122°C
Pérdida por secado 6% to 10% (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 07,311
Índice Merck 15, 8177
Condición de rotación específica − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Rotación específica − 258.00
Información de solubilidad Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas sedosas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.