Learn More
Quinolina-5-carboxaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinolina-5-carboxaldehído se utiliza como precursor en la preparación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
La quinolina-5-carboxaldehído se utiliza como precursor en la preparación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quinoline-5-carboxaldehyde |
Punto de fusión | 94°C to 98°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 113095 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.17 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |