Learn More
(-)-Quinpirole hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001183
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective D2-like agonist
Selective dopamine D2 receptor agonist (Ki values are 4.8, ∽24, ∽30 and 1900 nM at D2, D3, D4 and D1 receptors respectively).
CAS 85798-08-9
Fórmula molecular C13H22ClN3
Peso molecular (g/mol) 255.79
Clave InChI HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
Sinónimo --quinpirole hydrochloride, quinpirole hydrochloride, quinpirole hcl, unii-t6i2w5v2k1, quinpirole hydrochloride usan, dsstox_cid_25519, dsstox_rid_80926, dsstox_gsid_45519, --4ar,8ar-4,4a,5,6,7,8,8a,9-octahydro-5-propyl-1h-pyrazolo 3,4-g quinoline monohydrochloride
PubChem CID 55397
Nombre IUPAC (4aR,8aR)-5-propyl-1,4,4a,6,7,8,8a,9-octahydropyrazolo[3,4-g]quinoline;hydrochloride
SMILES CCCN1CCCC2C1CC3=C(C2)NN=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Quinpirole hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.79
Porcentaje de pureza >98%