Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
5025.00€ - 6355.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
---|---|
Tipo de pantalla | Touchscreen |
Legibilidad | 0.1 mg |
Incluye | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Nivelado | Motorized |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18052154
![]() |
Sartorius
QTX124IMU-1S |
120 g |
5025.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18022204
![]() |
Sartorius
QTX224IMU-1S |
220 g |
5535.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18082174
![]() |
Sartorius
QTX324IMU-1S |
320 g |
6355.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Especificaciones
Conector D-sub, 9 clavijas | |
0.1 mg | |
Motorized | |
≤ 1.5 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance