Learn More
Quinuclidina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
Quinuclidine acts as a catalyst, a chemical building block and is used in organic synthesis. It is employed to prepare quinine and alkaloids. It finds application as a ligand, which is useful in the studies of OsO4-catalyzed dihydroxylation of olefins. It plays an important role in the formation of onium salts used testing of PAC-antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinuclidina actúa como catalizador y como compuesto básico químico, y se utiliza en la síntesis orgánica. Se emplea para preparar quinina y alcaloides. Se utiliza como ligando, que es útil en los estudios de la dihidroxilación de olefinas catalizada por OsO4. Desempeña un papel importante en la formación de sales de onio utilizadas para probar la actividad de los antagonistas PAC.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, agua y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
La quinuclidina actúa como catalizador y como compuesto básico químico, y se utiliza en la síntesis orgánica. Se emplea para preparar quinina y alcaloides. Se utiliza como ligando, que es útil en los estudios de la dihidroxilación de olefinas catalizada por OsO4. Desempeña un papel importante en la formación de sales de onio utilizadas para probar la actividad de los antagonistas PAC.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, agua y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | Quinuclidine |
Punto de fusión | 157°C to 160°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 103111 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Índice Merck | 14,8081 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.19 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |