Learn More
Quizartinib, MedChemExpress
Código de producto. 16428187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16428187
Marca: Medchem Express HY13001
MedChemExpress Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.
Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quizartinib
CAS 950769-58-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N6O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AC220
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (58.86 mM)
SMILES O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C)=C1)NC2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(SC5=CC(OCCN6CCOCC6)=CC=C45)=N3
Peso molecular (g/mol) 560.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.67
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.