Learn More
(R)-(+)-1,2-bis(Difenilfosfino)propano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
11494527 0.25 g 0.25 g
11484527 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11494527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21078.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67884-32-6
Fórmula molecular C27H26P2
Peso molecular (g/mol) 412.45
Número MDL MFCD00012309
Clave InChI WGOBPPNNYVSJTE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-+-1,2-bis diphenylphosphino propane, r-prophos, r-+-bis-1,2-diphenylphosphino propane, r-propane-1,2-diylbis diphenylphosphine, r-+-prophos, r-+-1,2bis diphenylphosphino propane, r-+-bis 1,2-diphenylphosphino propane, r-+-propylenebis 1,2-diphenylphosphine
PubChem CID 2724539
Nombre IUPAC [(2R)-1-Difenilfosfanilpropan-2-il]-difenilfosfano
SMILES CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.46
Porcentaje de pureza 98%