Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-hidroxipirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11436500 1 g 1 g
15423727 250 mg 250 miligramos
11446500 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11436500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27590.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109431-87-0 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109431-87-0
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Número MDL MFCD01317838
Clave InChI APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 6544479
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 98%