Learn More
(R)-(+)-2-Amino-1,1-difenil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427967
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78603-93-7
Fórmula molecular C15H17NO
Peso molecular (g/mol) 227.307
Número MDL MFCD02677967
Clave InChI FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo r-+-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, pubchem6394, r-1,1-diphenyl-2-amino-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol
PubChem CID 681927
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-1,1-difenilpropan-1-ol
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Punto de fusión 102°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 99%