Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutano, ChiPros 98 %, 97 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359105
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-amino-3-metilbutano es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (60 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34701-33-2
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD01075731
Clave InChI JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
PubChem CID 6999786
Nombre IUPAC (2R)-3-metilbutan-2-amina
SMILES CC(C)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Densidad 0.746
Punto de ebullición 85°C to 87°C
Temperatura de inflamación <21°C (69°F)
Notas del porcentaje del ensayo 97 % ee
Índice de refracción 1.406
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1718798
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (60g/L at 20°C).
Rotación óptica −5.2° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'