Learn More
(R)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución de 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11353596
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
112022-83-0
C18H20BNO
277.17
MFCD00078440
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
9838490
(3aR)-1-methyl-3,3-diphenyl-hexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
112022-83-0
C18H20BNO
277.17
MFCD00078440
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
9838490
(3aR)-1-methyl-3,3-diphenyl-hexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols. It is also used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone. It is useful in the production of stereospecific motifs such as α-hydroxy acids, α-amino acids, symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-2-metil-CBS-oxazaborolidina se utiliza en la reducción asimétrica de cetonas proquirales. Otras aplicaciones incluyen la síntesis enantioselectiva de α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, dioles ferrocenílicos simétricos C2 y alcoholes propargílicos. También se utiliza en una reducción de desimetrizante que conduce a (S)-4-hidroxiciclohexenona. Es útil en la producción de motivos estereosespecíficos como α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, dioles ferrocenílicos simétricos y alcoholes propargílicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad y al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densidad 0.925
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Cantidad 1 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en tolueno