Learn More
Dihidrocloruro de (R)-(+)-3-aminoquinuclidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664555
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
CAS 123536-14-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H14N2·2ClH
Número MDL MFCD00191752
Cantidad 1 g
Rotación específica +22° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, Water)
Sinónimo r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, 3r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine 2hcl, 3r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3r, pubchem9967
Clave InChI STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC (3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 199.12
PubChem CID 12494972
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.